Documentos Principais
616699
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-(methyl-d3)
99 atom % D, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
DL-Mevalonic-methyl-d3 lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D3H7O3
Peso molecular:
133.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
solid
p.e.
150 °C/5 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
chave InChI
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)