616273
DL-Phenyl-d5-alanine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
forma
solid
pf
266-267 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(N)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-RALIUCGRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3