Documentos Principais
606634
Sigma-Aldrich
α-Methylstyrene-α-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
Benzene (1-methylethenyl-1-13C)
About This Item
Fórmula linear:
C6H513C(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
119.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
p.e.
165-169 °C (lit.)
densidade
0.917 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[13C](=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3/i8+1
chave InChI
XYLMUPLGERFSHI-VJJZLTLGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)