Documentos
598151
Sigma-Aldrich
2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H21N4P · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
252.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
132-136 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN1CCN2CCN(C)P1N(C)CC2
InChI
1S/C9H21N4P.ClH/c1-10-4-7-13-8-5-11(2)14(10)12(3)6-9-13;/h4-9H2,1-3H3;1H
chave InChI
QKTVLAVMLZQIEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges