Documentos Principais
597996
Sigma-Aldrich
4,6-Diethyldibenzothiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16S
Número CAS:
Peso molecular:
240.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
49-50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cccc2c3cccc(CC)c3sc12
InChI
1S/C16H16S/c1-3-11-7-5-9-13-14-10-6-8-12(4-2)16(14)17-15(11)13/h5-10H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
UMQGGSYHJPHWFV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)