594881
2,6-Dimethylphenyl isocyanide
96%
Sinônimo(s):
vic.-m-Xylyl isocyanide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
pf
72-76 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9N/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-2H3
chave InChI
DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3