Key Documents
593907
Sigma-Aldrich
2-Tolylisocyanide
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4NC
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.5140 (lit.)
pb
36-38 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1[N+]#[C-]