Documentos
593206
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
188.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
199-203 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(O)ccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-4-5(7)2-3-6(9)8-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
chave InChI
UJHCRBDEJPQFIA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3