Key Documents
588008
Sigma-Aldrich
Dichloroacetyl chloride-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Cl213CHCOCl
Número CAS:
Peso molecular:
148.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
107-108 °C (lit.)
densidade
1.542 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13CH](Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H/i1+1
chave InChI
FBCCMZVIWNDFMO-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges