Documentos Principais
587451
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxoplatinate
99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dipotassium platinate
About This Item
Fórmula linear:
K2Pt(OH)6
Número CAS:
Peso molecular:
375.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.95% trace metals basis
pf
150 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)