Documentos
579092
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Yellow 7 methacrylate)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
solid
temperatura de transição
Tg 94 °C
solubilidade
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
366 nm
Aplicação
NLO polymer
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3