Key Documents
578371
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(decyloxy)benzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
(Br)2C6H2[O(CH2)9CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
548.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
solid
pf
72-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOc1cc(Br)c(OCCCCCCCCCC)cc1Br
InChI
1S/C26H44Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-29-25-21-24(28)26(22-23(25)27)30-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-22H,3-20H2,1-2H3
chave InChI
JFMBJLMINSDIQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3