Key Documents
575070
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Lu2O12S4
Número CAS:
Peso molecular:
670.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lutetium
cadeia de caracteres SMILES
[Lu+3].[Lu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Lu.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
chave InChI
GJENVQFRSQOLAE-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3