Documentos
569666
Sigma-Aldrich
Isocyanate on Rasta resin
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
Rasta-NCO resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
forma
solid
reticulação
1 % cross-linked
Extensão da rotulagem
~2.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3