Documentos
567620
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CF3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
205.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4840 (lit.)
pb
192-193 °C (lit.)
densidade
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H3ClF3N/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
chave InChI
GEHMLBFNZKJDQM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C - closed cup