Key Documents
564060
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-isopropoxyphenylboronic acid
Sinônimo(s):
3-Fluoro-4-isopropoxybenzeneboronic acid, [3-Fluoro-4-(1-methylethoxy)phenyl]boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12BFO3
Número CAS:
Peso molecular:
198.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
112-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
chave InChI
XZQQJUVWZYJYPN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Synthesis of azaxanthene based selective glucocorticoid receptor modulators
  • Suzuki and Stille coupling for synthesis of oral venous antithrombotic drugs
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3