Documentos
562246
Sigma-Aldrich
4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13BrMgO2
Número CAS:
Peso molecular:
281.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
pb
65 °C
densidade
0.961 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]c1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13O2.BrH.Mg/c1-2-6-10(7-3-1)13-11-8-4-5-9-12-11;;/h2-3,6-7,11H,4-5,8-9H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
OHPUQUBYKZJOLY-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide can be used:
  • In the preparation of C-2 and C-20-diaryl steroidal derivatives.
  • As an intermediate in the synthesis of multiblock copolymers having fullerene backbone for possible applications in photovoltaic devices.
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< -17 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Design and Diastereoselective Synthesis of C-2, C-20-Diaryl Steroidal Derivatives
Rey J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(20), 3781-3794 (2012)
Synthesis of donor- acceptor multiblock copolymers incorporating fullerene backbone repeat units
Hiorns RC, et al.
Macromolecules, 43(14), 6033-6044 (2010)