56207
1-Hydroxypiperidine
≥96.0% (GC)
Sinônimo(s):
1-Piperidinol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96.0% (GC)
pf
37-39 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ON1CCCCC1
InChI
1S/C5H11NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h7H,1-5H2
chave InChI
LKPFBGKZCCBZDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Light stabilizing agent
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup