Documentos
561312
Sigma-Aldrich
3-Chlorocarbonyl-1-methanesulfonyl-2-imidazolidinone
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClCOC3N2H4OSO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
226.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
168-173 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)N1CCN(C(Cl)=O)C1=O
InChI
1S/C5H7ClN2O4S/c1-13(11,12)8-3-2-7(4(6)9)5(8)10/h2-3H2,1H3
chave InChI
ZWTPALHHEULAPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges