Documentos
558826
Sigma-Aldrich
1,4-Butanedithiol diacetate
97%
Sinônimo(s):
1,4-Bis-acetylsulfanylbutane, Thioacetic acid S-(4-acetylsulfanylbutyl)ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(O)S(CH2)4SC(O)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
206.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5200 (lit.)
pb
284-285 °C (lit.)
densidade
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2S2/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
MEQLOUCDKZRWAO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter