Documentos
558648
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3NHNH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
180.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
261-266 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
chave InChI
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3