Documentos Principais
555355
Sigma-Aldrich
Cap B (80% THF, 10% Pyridine, 10% 1-Methylimidazole)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
p.e.:
65 °C (lit.)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
p.e.
65 °C (lit.)
Nível de qualidade
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
6.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-14.4 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)