Documentos
55336
Sigma-Aldrich
(Hydroxyimino)malononitrile sodium salt
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
Carbonyl cyanide oxime sodium salt, Mesoxalonitrile-oxime sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3N3NaO
Número CAS:
Peso molecular:
117.04
Beilstein:
5150724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (NT)
pf
284-291 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]N=C(C#N)C#N