Documentos
552208
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2CHCF2OC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
238.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
122-126 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-2-5(4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
chave InChI
KXSUHQSIHGQDQV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3