Documentos
546038
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4F3N3O
Número CAS:
Peso molecular:
179.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
289.5-293.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(O)cc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F3N3O/c6-5(7,8)2-1-3(12)11-4(9)10-2/h1H,(H3,9,10,11,12)
chave InChI
ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Optimized molecular geometry, force constants and vibrational frequencies of 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine (AHFMP) have been evaluated by density functional theory (DFT).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Simulation of IR and Raman spectral based on scaled DFT force fields: a case study of 2-amino 4-hydroxy 6-trifluoromethylpyrimidine, with emphasis on band assignment.
Krishnakumar, V., and N. Prabavathi.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 71(2), 449-457 (2008)