Documentos Principais
544396
Sigma-Aldrich
4-Allyloxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2OC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
p.e.
150-152 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h2-6,8H,1,7H2
chave InChI
TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Allyloxybenzaldehyde can be prepared by reacting 4-hydroxybenzaldehyde and allylbromide in the presence of a base.4 It can undergo chemoselective dithioacetalization in the presence of cobalt(II)chloride.
Aplicação
4-Allyloxybenzaldehyde may be used in the preparation of:
  • 4,6,4′,6′-O-di-4-allyloxybenzylidene-α,α-D-trehalose
  • 3-allyl-4-hydroxybenzaldehyde
  • (±)-4-allyloxymethamphetamine (ALLMA)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Selective mechanism-based inactivation of rat CYP2D by 4-allyloxymethamphetamine.
Lin LY, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 277(2), 595-603 (1996)
Synthesis and properties of thermoplastic alternating copolymers containing trehalose and siloxane units by hydrosilylation reaction.
Teramoto N, et al.
Polymer Journal, 39(9), 975-975 (2007)
An isomerization-ring-closing metathesis strategy for the synthesis of substituted benzofurans.
van Otterlo WAL, et al.
Tetrahedron, 61(32), 7746-7755 (2005)
Cobalt (II) chloride catalyzed chemoselective thioacetalization of aldehydes.
De SK.
Tetrahedron Letters, 45(5), 1035-1036 (2004)