Documentos
544256
Sigma-Aldrich
4-Ethoxycoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
190.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
134-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=CC(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-10-7-11(12)14-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
FLZDKBHAUILYAZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Ethoxycoumarin may be used in the preparation of 2-substituted-6-(2-hydroxyphenyl)-4(3H)-pyrimidones. It may also be used to synthesize 2,2-diphenyl-4-chromanone and 2,2-dimethyl-4-chromanone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and some reactions of 6-(2-hydroxyphenyl)-2-thiouracils.
Morita H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31(10), 3728-3731 (1983)
The reaction of grignard reagents with 4-hydroxy-and 4-ethoxycoumarin.
Wawzonek S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 76(4), 1080-1082 (1954)