Documentos
542539
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butoxy-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(F)(O(CH2)3CH3)BOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
290.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
65-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1c(Br)cc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-4-16-10-8(11(14)15)5-7(13)6-9(10)12/h5-6,14-15H,2-4H2,1H3
chave InChI
DREJEOAXSCRYPA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3