Documentos
527238
Sigma-Aldrich
Bis(N,N,N′,N′-tetramethyl-L-tartaramide glycolato)diboron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28B2N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
426.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
atividade óptica
[α]20/D +144°, c = 1 in chloroform
pf
144-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(=O)N(C)C)B2O[C@H]([C@@H](O2)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C16H28B2N4O8/c1-19(2)13(23)9-10(14(24)20(3)4)28-17(27-9)18-29-11(15(25)21(5)6)12(30-18)16(26)22(7)8/h9-12H,1-8H3/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
chave InChI
LANVQSVBEALBNB-DDHJBXDOSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3