Documentos Principais
524085
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
4,5,6-Trifluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
175.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
pf
229-235 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
chave InChI
CLGIPVVEERQWSQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of arylated carbonyl compounds via conjugate addition reaction
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)