Documentos Principais
520519
Sigma-Aldrich
2-[[5-(Dibutylamino)-2-thienyl]methylene]-1H-indene-1,3(2H)-dione
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
367.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
135-137 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCCC)c1ccc(\C=C2/C(=O)c3ccccc3C2=O)s1
Características e benefícios
A neutrocyanine chromophore based on a five-membered heterocycle for photorefractive applications.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)