Documentos
515779
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butyl-2-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H2[C(CH3)3]2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
248.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pb
128 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
33-37 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(C=O)cc(cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24O2/c1-15(2,3)12-8-11(10-17)14(18-7)13(9-12)16(4,5)6/h8-10H,1-7H3
chave InChI
SWCHIZAAFNBZED-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of Differently Substituted tacn-Based Ligands: Towards the Control of Solubility and Electronic and Steric Properties of Uranium Coordination Complexes.
Nizovtsev AV, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 14, 2538-2548 (2013)