Documentos
511870
Sigma-Aldrich
9H-Fluoren-9-yl isocyanate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
44-46 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-15-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H
chave InChI
ZCUDVRDYVSFUTC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves