Ensaio
98%
pf
64-66 °C (lit.)
grupo funcional
isothiocyanate
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C=Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2S/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)10-6-11/h1-4H
chave InChI
UXCYPHCFQAFVFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)