Key Documents
496243
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2NCO
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
pb
226 °C (lit.)
densidade
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
VNHPWTGETWKSLP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Methylbenzyl isocyanate, also known as 1-(isocyanatomethyl)-2-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its vapor pressure has been reported.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL
The Yaws Handbook of Vapor Pressure: Antoine coefficients , 77-77 (2015)