Documentos Principais
491292
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
sec-Phenethyl-α,β-13C2 alcohol
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 4.255,00
R$ 4.255,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 4.255,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CH(OH)13CH3
Número CAS:
Peso molecular:
124.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.255,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
p.e.
204 °C/745 mmHg (lit.)
pf
19-20 °C (lit.)
densidade
1.030 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1,7+1
chave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SPBYTNOZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)