Documentos Principais
491128
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13C6H4(CF3)2
Número CAS:
Peso molecular:
220.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
116 °C (lit.)
densidade
1.419 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
PDCBZHHORLHNCZ-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)