Documentos
489166
Sigma-Aldrich
Lauric-2,2-d2 acid
98 atom % D
Sinônimo(s):
Dodecanoic acid-2,2-d2
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9CD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
202.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
pb
225 °C/100 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11D2
chave InChI
POULHZVOKOAJMA-ZWGOZCLVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 113.00 °C