488488
Carbon-13C tetrachloride
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Tetrachloromethane-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
pb
76-77 °C (lit.)
pf
−23 °C (lit.)
densidade
1.604 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5/i1+1
chave InChI
VZGDMQKNWNREIO-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3