Documentos
488275
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Tribromomethane-13C
About This Item
Fórmula linear:
13CHBr3
Número CAS:
Peso molecular:
253.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refração
n20/D 1.596 (lit.)
pb
146-150 °C (lit.)
pf
5-8 °C (lit.)
densidade
2.905 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
chave InChI
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N