Documentos
485535
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol-d10
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Cleland’s reagent-d10
About This Item
Fórmula linear:
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
Número CAS:
Peso molecular:
164.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pf
42-44 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])S[2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D/hD2
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-BSSDICLPSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
DL-Ditiotreitol BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
D5545
DL-Ditiotreitol
DL-Ditiotreitol for molecular biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
D9779
DL-Ditiotreitol
DL-Ditiotreitol BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Sigma-Aldrich
43816
DL-Ditiotreitol
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT