Documentos
483540
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2-Methoxy-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
169.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
pf
144-153 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Suzuki couplings
  • Copper catalyzed arylation
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3