Documentos
483230
Sigma-Aldrich
Mercury(I) bromide
≥99.9%
Sinônimo(s):
Mercurous bromide
About This Item
Fórmula linear:
Hg2Br2
Número CAS:
Peso molecular:
560.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
≥99.9%
pf
445 °C (lit.)
densidade
7.31 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Hg]