Documentos Principais
482765
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-N,N′-Di-p-tosyl-1,2-cyclohexanediamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C6H4SO2NH)2C6H10
Número CAS:
Peso molecular:
422.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D −3°, c = 2.33 in pyridine
pf
170-173 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]2CCCC[C@@H]2NS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C20H26N2O4S2/c1-15-7-11-17(12-8-15)27(23,24)21-19-5-3-4-6-20(19)22-28(25,26)18-13-9-16(2)10-14-18/h7-14,19-22H,3-6H2,1-2H3/t19-,20-/m0/s1
chave InChI
FIAAGQKYVFEMGC-PMACEKPBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)