Documentos
481750
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo-d3
99.95 atom % D
Sinônimo(s):
Acetonitrilo trideuterado, Cianeto de metila-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3CN
Número CAS:
Peso molecular:
44.07
Beilstein:
1740230
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
pureza isotópica
99.95 atom % D
contém
1% TMS
índice de refração
n20/D 1.341 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N