480037
Magtrieve™
Sinônimo(s):
Chromium dioxide, Chromium dioxide (CrO2 ), Chromium oxide, Chromium(IV) oxide
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
pf
>375 °C (dec.) (lit.)
densidade
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Cr]=O
InChI
1S/Cr.2O
chave InChI
AYTAKQFHWFYBMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3