Key Documents
478482
Sigma-Aldrich
4-Chloro-6-methyl-1,3-phenylene diisocyanate
98%
Sinônimo(s):
4-Chloro-6-methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 5-Chloro-2,4-toluenediisocyanate
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(CH3)(NCO)2
Número CAS:
Peso molecular:
208.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
61-65 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)c(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c1-6-2-7(10)9(12-5-14)3-8(6)11-4-13/h2-3H,1H3
chave InChI
AULVDVFFHZBVDO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)