475394
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
96%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
contém
~1% K2CO3 as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
pb
62-64 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H13BrO2/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7H,1-6H2
chave InChI
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 4-(2-chloroethoxy)benzenesulfonyl chloride
- estrogen ligands bearing carborane
- 2-(2-(1,3-di((E)-2-(2-(2-(2-(5-(4-(tert-butoxycarbonyl(methyl)amino)styryl)pyridin-2-yloxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)propan-2-yloxy)ethoxy)-tetrahydro-2H-pyran
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter