47437
Fmoc-D-Tic-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(R)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D −25.0±2°, c = 0.6% in methanol
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/t23-/m1/s1
chave InChI
LIRBCUNCXDZOOU-HSZRJFAPSA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3