473537
Tetrakis(ethylmethylamido)titanium(IV)
electronic grade, ≥99.99%
Sinônimo(s):
Tetrakis(ethylmethylamino)titanium(IV)
About This Item
Produtos recomendados
grau
electronic grade
Ensaio
≥99.99%
forma
liquid
adequação da reação
core: titanium
pb
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C)[Ti](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Ti/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
chave InChI
LNKYFCABELSPAN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Artigos
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.